missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenyl Acetate-d5, TRC

Produktkod. 30423627
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423627 100 mg
30417371 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319152100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22705-26-6
Molekylformel C8 2H5 H3 O2
Molekylvikt (g/mol) 141.18
Synonym Phenyl-d5 Acetic Acid Ester, Acetoxybenzene-d5, NSC 27795-d5, Phenol-d5 Acetate
IUPAC-namn 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)O)c([2H])c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenyl Acetate-d5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 141.0838
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.