Läs mer
Fenylacetat, TRC
Produktkod. 30012151
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012151 5 g
30006126 25 g
30005259 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3191505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-79-2
Molekylformel C8 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Synonym (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
IUPAC-namn Fenylacetat
LEDER CC(=O)Oc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid-phenyl ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formel vikt 136.0524