Läs mer
Phenyl acrylate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenyl acrylate |
| CAS | 937-41-7 |
| Molekylformel | C9H8O2 |
| MDL-nummer | MFCD00048145 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | C=CC(OC1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Procent renhet | 97% |