Läs mer
Fenylakylakrylat, 97 %
Produktkod. 11382637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382637 25 g 25g
11372637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11819.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
CAS: 937-41-7 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Fenylakrylat reagerar med bensaldehyd för att producera 2-(hydroxi-fenyl-metyl)-akrylsyra fenylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Fenylakrylat reagerar med bensaldehyd för att producera 2-(hydroxi-
fenyl-metyl)-akrylsyra fenylester.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 937-41-7
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00048145
InChI-nyckel WRAQQYDMVSCOTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl acrylate, phenylacrylate, 2-propenoic acid, phenyl ester, phenol acrylate, phenyl-acrylate, acrylic acid phenyl ester, phenyl acrylate 5g, 2-propenoic acid,phenyl ester, acrylic acid phenyl ester, stabilized with bht
PubChem CID 61242
IUPAC-namn fenylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl acrylate
Densitet 1.076
Kokpunkt 89 °C till 90 °C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2041124
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.