Läs mer
Fenylbenzoat, 99 %
Produktkod. 10695212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695212 500 g Plastflaska 500g
10592371 5 g Glasflaska 5g
10296110 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10695212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162065000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 93-99-2 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-99-2
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00003072
InChI-nyckel FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
PubChem CID 7169
ChEBI CHEBI:86919
IUPAC-namn fenylbensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl benzoate
Namnnotering 99%
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Smältpunkt 68,0 °C till 70,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 298,0 °C till 299,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CO2C6H5
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 116
Merck Index 15, 7388
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, etyleter och kloroform
Formel vikt 198.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.