Läs mer
Fenylbenzoat, TRC
Produktkod. 30133830
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133830 50 g
30011838 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33506050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-99-2
Molekylformel C13 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Synonym Phenyl Benzoate, Benzoic acid, phenyl ester, Phenol, benzoate (7CI), NSC 37086, Phenoxy phenyl ketone, Phenyl benzoate, Phenyl ester benzoic acid
IUPAC-namn fenylbensoat
LEDER O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Benzoate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vikt 198.0681