Läs mer
Phenyl beta-D-galactopyranoside, 99%
Produktkod. 11471690
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11471690 1 g 1g
11481690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11471690 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27028.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2818-58-8 | C12H16O6 | 256.254 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2818-58-8
Molekylformel C12H16O6
Molekylvikt (g/mol) 256.254
MDL-nummer MFCD00063258
InChI-nyckel NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Synonym phenylgalactoside, phenyl beta-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactoside, phenyl-b-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactopyranoside, phenyl-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, p-gal, phenylb-d-galactoside, phenyl, a-d-galactoside
PubChem CID 102336
ChEBI CHEBI:8098
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-fenoxioxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenyl beta-D-galactopyranoside
Smältpunkt 152°C to 156°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 87518
Optisk rotation −42° (c=2 in Water)
Formel vikt 256.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.