Läs mer
Phenyl beta-D-glucopyranoside, 98%
Produktkod. 15448429
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448429 25 g 25g
15438429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66885.14
Request Bulk or Custom Format
Ett substrat som används för bestämning av→ -D-glukosidas
Ett substrat som används för bestämning av D-glukosidas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1464-44-4
Molekylformel C12H16O6
Molekylvikt (g/mol) 256.25
MDL-nummer MFCD03410292
InChI-nyckel NEZJDVYDSZTRFS-WLEIBRHLNA-N
Synonym phenyl beta-d-glucopyranoside, phenylglucoside, phenyl-beta-d-glucopyranoside, phenol glucoside, phenyl beta-d-glucoside, phenyl-beta-d-glucoside, .beta.-d-glucopyranoside, phenyl, unii-4w3pgi3766, aryl beta-d-glucoside, glucopyranoside, phenyl-, beta-d
PubChem CID 65080
ChEBI CHEBI:28749
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-fenoxioxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl beta-D-glucopyranoside
Smältpunkt 173°C to 176°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 87517
Löslighetsinformation Soluble in water
Optisk rotation −73° (c=1 in Water)
Formel vikt 256.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.