Läs mer
Fenyl beta-D-glukopyranosidhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10759383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10759383 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10759383 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266359-89- | C12H16O6 | 256.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate
CAS 1266359-89-
Smältpunkt 172.0°C to 176.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H16O6
MDL-nummer MFCD03410292
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande −71.50° (20°C c=1,Water)
Specifik rotation − 71.50
Synonym phenyl beta-d-glucopyranoside, phenylglucoside, phenyl-beta-d-glucopyranoside, phenol glucoside, phenyl beta-d-glucoside, phenyl-beta-d-glucoside, .beta.-d-glucopyranoside, phenyl, unii-4w3pgi3766, aryl beta-d-glucoside, glucopyranoside, phenyl-, beta-d
InChI-nyckel NEZJDVYDSZTRFS-WLEIBRHLNA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-fenoxioxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 256.25
PubChem CID 65080
ChEBI CHEBI:28749
Formel vikt 256.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.