Läs mer
Phenyl beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 17685-05-1 |
| Molekylformel | C12 H14 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phenol-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phenoxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vikt | 270.074 |