missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenyl Beta-D-Thioglucopyranosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl beta-D-Thioglucopyranoside |
| CAS | 2936-70-1 |
| Molekylformel | C12H16O5S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | β-D-Phenyl 1-Thio-Glucopyranoside, Phenyl 1-Thio-Glucopyranoside, NSC 231833 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)[C@@H]1SC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-(fenyltio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vikt | 272.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?