Läs mer
Phenyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10483340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483340 50 g Glass bottle 50g
10058329 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10483340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433170500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 620-72-4
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00192391
InChI-nyckel UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
IUPAC-namn phenyl 2-bromoacetate
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl bromoacetate
Smältpunkt 26°C to 33°C
Färg White to Yellow
Densitet 1.508g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 50 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl bromoacetate, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.