Läs mer
Fenylbromoacetat, 98 %
Produktkod. 15416938
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416938 50 g 50g
15406938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60464.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 620-72-4 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
Fenylbromacetat kan användas som alkyleringsreagens vid framställningen av 2-(fenoxikarbonyl)metyltriazoler. Det kan användas vid syntesen av A-ringen av cylindrospermopsin och vid syntesen av 2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden]hydrazinyl}-1,3-tiazolidin-4-on3, 2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden]hydrazinyl}-3-metyl-1,3-tiazolidin-4-on3, 3-etyl-2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden]hydrazinyl}-1,3-tiazolidin-4-on3 och 2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden hydrazinyl}-3-fenyl-1,3-tiazolidin-4-on3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylbromoacetat kan användas som alkyleringsreagens vid framställning av 2-(fenoxikarbonyl)metyltriazoler. Det kan användas vid syntesen av A-ringen av cylindrospermopsin och vid syntesen av 2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden]hydrazinyl}-1,3-tiazolidin-4-on3, 2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden]hydrazinyl}-3-metyl-1,3-tiazolidin-4-on3, 3-etyl-2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden]hydrazinyl}-1,3-tiazolidin-4-on3 och 2-{2-[1-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)etyliden hydrazinyl}-3-fenyl-1,3-tiazolidin-4-on3.
Löslighet Löslig i etanol
och eter, olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-72-4
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00192391
InChI-nyckel UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
IUPAC-namn fenyl-2-bromacetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl bromoacetate
Smältpunkt 31 °C till 33 °C
Densitet 1.508
Kokpunkt 134 °C
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Linjär formel BrCH2CO2C6H5
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol och eter, olöslig i vatten.
Formel vikt 215.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.