Läs mer
Fenylkarbamat, 98+%
Beskrivning
Fenylkarbamat, används som olika fenylkarbamatestrar härledda från aminosyror, en dipeptid och aminosyraestrar och amider framställdes och utvärderades som potentiella prodrugs i syfte att skydda fenoliska läkemedel mot first-pass metabolism efter per oral administrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
aminosyror, en dipeptid och aminosyraestrar och amider framställdes och utvärderades som potentiella prodrugs med syftet att skydda fenolläkemedel mot first-pass metabolism efter per oral administrering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl carbamate |
| Smältpunkt | 149°C to 152°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2042627 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 137.14 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.