Läs mer
Fenylkarbamat, 98+%
Produktkod. 11324384
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324384 25 g 25g
11314384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00944.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 622-46-8 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Fenylkarbamat, används som olika fenylkarbamatestrar härledda från aminosyror, en dipeptid och aminosyraestrar och amider framställdes och utvärderades som potentiella prodrugs i syfte att skydda fenoliska läkemedel mot first-pass metabolism efter per oral administrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Fenylkarbamat, används som olika fenylkarbamatestrar härledda från
aminosyror, en dipeptid och aminosyraestrar och amider framställdes och utvärderades som potentiella prodrugs med syftet att skydda fenolläkemedel mot first-pass metabolism efter per oral administrering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-46-8
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00007961
InChI-nyckel BSCCSDNZEIHXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid, phenyl ester, phenol carbamate, carbamic acid phenyl ester, unii-jkb257u27v, o-phenyl carbamate, ccris 5071, phenyl aminooate, mono-phenylcarbamate, mono-phenol carbamate, phenyl carbamate
PubChem CID 69322
IUPAC-namn fenylkarbamat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl carbamate
Smältpunkt 149 °C till 152 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042627
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 137.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.