Läs mer
Fenylkloroformat, 99 %
Beskrivning
Fenylklorformiat används vid syntes av poly(2-(fenoxikarbonyloxi)etylmetakrylat) och fenyl-(4-vinylfenyl)karbonat. Det fungerar som en prekursor för fenylblandade anhydrider som används i peptidkopplingsreaktioner. Det fungerar som ett dehydratiseringsreagens för omvandling av primära amider till nitriler och en mellanprodukt i syntesen av läkemedel och karbamater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylklorformiat används vid syntes av poly(2-(fenoxikarbonyloxi)etylmetakrylat) och fenyl-(4-vinylfenyl)karbonat. Det fungerar som en prekursor för fenylblandade anhydrider som används i peptidkopplingsreaktioner. Det fungerar som ett dehydratiseringsreagens för omvandling av primära amider till nitriler och en mellanprodukt i syntesen av läkemedel och karbamater.
Löslighet Blandbar med N
,N-dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser, alkoholer och aminer. Hydrolyserar i vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl chloroformate |
| Smältpunkt | -38 °C |
| Densitet | 1.246 |
| Kokpunkt | 188 °C till 189 °C |
| Flampunkt | 76 °C (169 °F) |
| Brytningsindex | 1.511 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2746 |
| Beilstein | 606778 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.