Läs mer
Phenyl chloroformate, 99%
Produktkod. 11458680
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458680 500 g 500g
11444040 100 g 100g
11450443 250 g 250g
11440443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12618.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Fenylklorformiat används vid syntes av poly(2-(fenoxikarbonyloxi)etylmetakrylat) och fenyl-(4-vinylfenyl)karbonat. Det fungerar som en prekursor för fenylblandade anhydrider som används i peptidkopplingsreaktioner. Det fungerar som ett dehydratiseringsreagens för omvandling av primära amider till nitriler och en mellanprodukt i syntesen av läkemedel och karbamater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylklorformiat används vid syntes av poly(2-(fenoxikarbonyloxi)etylmetakrylat) och fenyl-(4-vinylfenyl)karbonat. Det fungerar som en prekursor för fenylblandade anhydrider som används i peptidkopplingsreaktioner. Det fungerar som ett dehydratiseringsreagens för omvandling av primära amider till nitriler och en mellanprodukt i syntesen av läkemedel och karbamater.
Löslighet Blandbar med N
,N-dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser, alkoholer och aminer. Hydrolyserar i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1885-14-9
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.57
MDL-nummer MFCD00000637
InChI-nyckel AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
PubChem CID 15891
IUPAC-namn fenylkarbonkloridat
LEDER ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl chloroformate
Smältpunkt -38°C
Densitet 1.246
Kokpunkt 188°C to 189°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2746
Beilstein 606778
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with N,N-dimethylformamide.
Formel vikt 156.57
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.