Läs mer
Phenyl Chloroformate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828740
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828740 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15828740 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8023530250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1885-14-9
Smältpunkt -28°C
Densitet 1.24 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 188°C to 189°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000637
Kvantitet 250 mL
Synonym Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate, Phenyl chloroformate
Molekylvikt (g/mol) 156.57