Läs mer
Fenylkloroformat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl Chloroformate |
| CAS | 1885-14-9 |
| Molekylformel | C7H5ClO2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | ClC(=O)Oc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | fenylkarbonkloridat |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.57 |
| Formel vikt | 155.9978 |