Läs mer
Fenylkloroformat, TRC
Produktkod. 30409382
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30409382 100 g
1 options
Produktkod. 30409382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319880100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Chloroformate
CAS 1885-14-9
Molekylformel C7H5ClO2
Kvantitet 100 g
Synonym Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER ClC(=O)Oc1ccccc1
IUPAC-namn fenylkarbonkloridat
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Formel vikt 155.9978