Läs mer
Fenylklorothionoformat, 98+%
Produktkod. 11374314
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374314 1 g 1g
11384314 5 g 5g
11394314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374314 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00838.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172,63 g/mol
Fenylklortionoformiat har använts i stereoriktad syntes av optiskt aktiv, (-)-mintlakton, syntes av peptidα -tioestrar med en mängd olika C-terminala aminosyror, syntes av scyllo-inositolderivat, tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider, framställning av fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider. Det används också som ett reagens vid tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider. Det bildar fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider som kan reduceras med tributyltennhydrid till deoxiribonukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylklortionoformiat har använts i stereoriktad syntes av optiskt aktiv, (-)-mintlakton, syntes av peptidα -tioestrar med en mängd olika C-terminala aminosyror, syntes av scyllo-inositolderivat, tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider, framställning av fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider. Det används också som ett reagens vid tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider. Det bildar fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider som kan reduceras med tributyltennhydrid till deoxiribonukleosider.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Fukt, Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1005-56-7
Molekylformel C7H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 172.63
MDL-nummer MFCD00004920
InChI-nyckel KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
LEDER ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl chlorothionoformate
Densitet 1.248
Kokpunkt 81°C to 83°C (6 mmHg)
Flampunkt 81°C (177°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.5804
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 774830
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn fenylklormetantioat
Formel vikt 172.63
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.