Läs mer
Fenylklorothionoformat, 98+%
Beskrivning
Fenylklortionoformiat har använts i stereoriktad syntes av optiskt aktiv, (-)-mintlakton, syntes av peptidα -tioestrar med en mängd olika C-terminala aminosyror, syntes av scyllo-inositolderivat, tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider, framställning av fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider. Det används också som ett reagens vid tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider. Det bildar fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider som kan reduceras med tributyltennhydrid till deoxiribonukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylklortionoformiat har använts i stereoriktad syntes av optiskt aktiv, (-)-mintlakton, syntes av peptidα -tioestrar med en mängd olika C-terminala aminosyror, syntes av scyllo-inositolderivat, tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider, framställning av fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider. Det används också som ett reagens vid tionokarbonylering av oskyddade tyminnukleosider. Det bildar fenoxitiokarbonylestrar av skyddade ribonukleosider som kan reduceras med tributyltennhydrid till deoxiribonukleosider.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Fukt, Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Phenyl chlorothionoformate |
| Densitet | 1.248 |
| Kokpunkt | 81 °C till 83 °C (6 mmHg) |
| Flampunkt | 81 °C (177 °F) |
| Odör | Stickande |
| Brytningsindex | 1.5804 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 774830 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Vis mere |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.