Läs mer
Fenylklorotionoformat, TRC
Produktkod. 30428561
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30428561 5 g
1 options
Produktkod. 30428561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3196505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Chlorothionoformate
CAS 1005-56-7
Molekylformel C7H5ClOS
Kvantitet 5 g
Synonym Carbonochloridothioic Acid O-Phenyl Ester, Chlorothioformic Acid O-Phenyl Ester, NSC 99103, O-Phenyl Carbonochloridothioate, O-Phenyl Chlorothiocarbonate, O-Phenyl Chlorothioformate, O-Phenyl Chlorothionoformate, Phenoxythiocarbonyl Chloride, Phenyl Chlorothiocarbonate, Phenyl Chlorothionoformate, Phenyl Thiochloroformate, Phenyl Thionochloroformate, Phenyl Thioxochloroformate
InChI formel InChI=1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER ClC(=S)Oc1ccccc1
IUPAC-namn O-fenylkloretanetioat
Molekylvikt (g/mol) 172.63
Formel vikt 171.975