Läs mer
Phenyl Cyanate (Stabilized with PPE), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl Cyanate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| Formel vikt | 119.0371 |