missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenyl Cyanate (Stabilized with PPE), TRC

Produktkod. 30425888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425888 1 g
30425401 5 g
30425662 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3196751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1122-85-6
Molekylformel C7 H5 N O
Molekylvikt (g/mol) 119.12
IUPAC-namn phenyl cyanate
LEDER N#COc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenyl Cyanate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Formel vikt 119.0371
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.