Läs mer
Phenyl-d5-acetic Acid, CDN
Produktkod. 30322114
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322114 1 g -
30319533 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322114 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND28201G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetic Acid D5 (phenyl-D5)
CAS 104182-98-1
Molekylformel C8 D5 H3 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene-2,3,4,5,6-d5-acetic acid (ACI), Benzene-d5-acetic acid (9 CI), Phenyl-d5-acetic acid, Phenylacetic acid-d5, Phenylacetic acid-d5
InChI formel InChI=1 S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 141.1787
Formel vikt 141.0838 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity