Läs mer
Phenyl-d5-acetylene, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynylbenzene-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 25837-46-1 |
| Molekylformel | C8 D5 H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethynyl- (ACI), 6-Ethynylbenzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, ethynyl- (8 CI, 9 CI), Pentadeuterophenylacetylene, Phenyl-d5-acetylene, Ethynylbenzene-d5, Ethynylbenzene-D5 (phenyl-D5), Phenylacetylene-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7 H/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C#C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-ethynylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.164 |
| Formel vikt | 107.078 g/mol |
| Visa mer |