Läs mer
Phenyl-d5 Isothiocyanate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl Isothiocyanate D5 |
| CAS | 74881-77-9 |
| Molekylformel | C7 D5 N S |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-isothiocyanato- (ACI), 6-Isothiocyanatobenzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, isothiocyanato- (9 CI), Isothiocyanatobenzene-2,3,4,5,6-d5, Isothiocyanic acid phenyl-d5 ester, Phenyl-d5 isothiocyanate, Thiocarbanil-d5, Phenyl isothiocyanate D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N=C=S)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-isothiocyanatobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.217 |
| Formel vikt | 140.046 g/mol |
| Visa mer |