Läs mer
Fenyldiklorfosfat, 99 %
Produktkod. 10113520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113520 25 g Glasflaska 25g
10521554 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130480250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-12-7
Molekylformel C6H5Cl2O2P
Molekylvikt (g/mol) 210.98
MDL-nummer MFCD00002067
InChI-nyckel TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC-namn diklorfosforyloxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl dichlorophosphate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -1 °C
Färg Brun till färglös
Densitet 1.4120g/mL, 1.412
Kokpunkt 241 °C till 243 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OP(O)Cl2
Brytningsindex 1,5210 till 1,523
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Merck Index 15, 7394
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 210.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.