Läs mer
Fenyldichlorofosfat, TRC
Produktkod. 30410775
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30410775 50 g
1 options
Produktkod. 30410775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31995050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Dichlorophosphate
CAS 770-12-7
Molekylformel C6H5Cl2O2P
Kvantitet 50 g
Synonym Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1
IUPAC-namn diklorofosforyloxibensen
Molekylvikt (g/mol) 210.98
Formel vikt 209.9404