Läs mer
Phenyl Ethenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl Ethenesulfonate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-12(9,10)11-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
| Formel vikt | 184.0194 |