Läs mer
Fenyler-bifenyleutektikum
Produktkod. 10351451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10351451 100 g 100g
10055453 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417521000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8004-13-5
Molekylformel C24H20O
Molekylvikt (g/mol) 324.41
MDL-nummer MFCD00148859
InChI-nyckel MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
PubChem CID 24670
IUPAC-namn 1,1'-bifenyl;fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl ether-biphenyl eutectic
Smältpunkt 13 °C
Densitet 1.0560g/mL, 1.056
Flampunkt 123 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5885 till 1,5905
Kvantitet 100 g
Formel vikt 324.41
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl ether-biphenyl eutectic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.