Läs mer
Fenylformiat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379973
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379973 25 g 25g
11369973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00289.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1864-94-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Fenylformiat används i stor utsträckning vid palladiumkatalyserad karbonylering av aryl-, alkenyl- och allylhalider. Det används också som ett reagens för formylering av aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Fenylformiat används i stor utsträckning vid palladiumkatalyserad karbonylering av aryl-, alkenyl- och allylhalider. Det används också som ett reagens för formylering av aminer.
Löslighet
Oblandbar med vatten, alkohol, eter och bensen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1864-94-4
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00014126
InChI-nyckel GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid phenyl ester, formic acid, phenyl ester, phocho, formic acid, phenylester, acmc-1box2, phenyl formate gc
PubChem CID 74626
IUPAC-namn fenylformiat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl formate
Densitet 1.09
Kokpunkt 72°C to 74°C (13 mmHg)
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 25 g
Beilstein 507113
Löslighetsinformation Immiscible with water,alcohol,ether and benzene.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl formate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.