missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Phenyl-glutarimide 4'-oxyacetic acid

Beskrivning
Phenyl-glutarimide 4'-oxyacetic acid is a carboxylic acid-functionalized cereblon ligand that can be used for PROTAC® Degrader development. The compound can be used to develop PG-PROTACs that exhibit improved stability to hydrolysis and potency compared with PROTACs synthesized using IMiD (immunomodulatory imide drug) analogs
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)phenoxy)acetic acid |
| CAS | 2782024-58-0 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C13H13NO5 |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?