missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Phenyl-glutarimide 4'-piperazine
Beskrivning
Phenyl-glutarimide 4'-piperazine is a piperazine-functionalized cereblon ligand that can be used for PROTAC™ Degrader development. The compound can be used to develop PG-PROTACs that exhibit improved stability to hydrolysis and potency compared with PROTACs synthesized using IMiD (immunomodulatory imide drug) analogs.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride |
| CAS | 2902651-89-0 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C15H19N3O2.2HCl |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?