Läs mer
Fenylisocyanat, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl Isocyanate |
| CAS | 103-71-9 |
| Molekylformel | C7H5NO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat |
| InChI-nyckel | DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)N=C=O |
| IUPAC-namn | isocyanatobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.123 |
| PubChem CID | 7672 |
| Visa mer |