Läs mer
Fenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11414040
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414040 5 g 5g
11454673 100 g 100g
11464673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11596.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135,18 g/mol
Fenylisotiocyanat fungerar som ett derivatiseringsreagens för primära och sekundära aminer. Det används för att sekvensera peptider genom Edman-nedbrytning och i aminosyraanalyser med HPLC. Det används för att derivatisera N-terminala aminosyror av proteiner för automatiserad sekventiell analys. Det är en synton för dithiadiazafulvalenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylisotiocyanat fungerar som ett derivatiseringsreagens för primära och sekundära aminer. Det används för att sekvensera peptider genom Edman-nedbrytning och i aminosyraanalyser med HPLC. Det används för att derivatisera N-terminala aminosyror av proteiner för automatiserad sekventiell analys. Det är en synton för dithiadiazafulvalenes.
Löslighet
Löslig i alkohol och eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas borta från oxidationsmedel och fukt. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-72-0
Molekylformel C7H5NS
Molekylvikt (g/mol) 135.18
MDL-nummer MFCD00004798
InChI-nyckel QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
IUPAC-namn isotiocyanatbensen
LEDER S=C=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl isothiocyanate
Smältpunkt -21 °C
Densitet 1.131
Kokpunkt 220 °C till 221 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.65
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 471392
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7297
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 135.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.