Läs mer
Fenylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11925731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925731 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10503911 100 g Glasflaska 100g
10245780 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11925731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160970025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-72-0
Molekylformel C7H5NS
Molekylvikt (g/mol) 135.18
MDL-nummer MFCD00004798
InChI-nyckel QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
IUPAC-namn isotiocyanatbensen
LEDER S=C=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl isothiocyanate
Smältpunkt -21.0°C
Färg Gult
Densitet 1.1288g/mL, 1.1288
Kokpunkt 221.0°C
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5NCS
Brytningsindex 1.6490 to 1.6510
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Merck Index 15,7408
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viskositet 1.3 mPa.s (20°C)
Formel vikt 135.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.