Läs mer
Phenyl Isothiocyanate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15814211
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814211 250 mL 250ml
15804211 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15814211 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070280250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-72-0
Specifikationer
Smältpunkt -21°C
Densitet 1.13 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 221°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004798
Kvantitet 250 mL
Synonym Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC, Phenyl isothiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 135.19