Läs mer
Fenylmetansulfonat, 98 %
Produktkod. 15432408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432408 1 g 1g
15442408 5 g 5g
15452408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55995.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 16156-59-5 | C7H8O3S | 172,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16156-59-5
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00095143
InChI-nyckel WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl methylsulfonate, phenyl methyl sulfonate, acmc-1bs7l, phenylmethanesulfonate 4, phenyl methanesulfonate, methanesulfonic acid,phenyl ester, methanesulfonic acid phenyl ester, methanesulfonic acid, phenyl ester
PubChem CID 316170
IUPAC-namn fenylmetansulfonat
LEDER CS(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl methanesulfonate
Smältpunkt 58 °C till 61 °C
Färg Brun
Kokpunkt 279 °C
Linjär formel CH3SO3C6H5
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.