missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenyl N-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl N-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate |
| CAS | 796848-80-1 |
| Molekylformel | C13H10ClNO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid','N-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)-','phenyl ester (ACI), Carbamic acid','(2-chloro-4-hydroxyphenyl)-','phenyl ester (9CI), Phenyl N-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClNO3/c14-11-8-9(16)6-7-12(11)15-13(17)18-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,(H,15,17) |
| LEDER | Oc1ccc(NC(=O)Oc2ccccc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | phenyl N-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.68 |
| Formel vikt | 263.0349 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?