Läs mer
Phenyl N-[(2-fenylsulfanyl)fenyl]karbamat, Mikromol™
Produktkod. 17902956
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17902956 25 mg
1 options
Produktkod. 17902956 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1130.430025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenyl N-[(2-fenylsulfanyl)fenyl]karbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
CAS 111974-73-3
Analyt- eller komponentnamn Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H15 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
LEDER O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC-namn fenyl N-(2-fenylsulfanylfenyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 321.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 321,0823 g/mol