Läs mer
Fenyl-N-iso-Propyl-d7-karbamat, CDN
Produktkod. 30322401
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30322401 0.1 g 0.1g
30316306 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322401 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79500.1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methylethyl)carbamic Acid-d7 Phenyl Ester
CAS 1329835-22-4
Molekylformel C10 D7 H6 N O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Phenyl N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)carbamate, Isopropyl-d7-carbamic acid phenyl ester, Phenyl N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]carbamate, Phenyl N-(isopropyl-d7)carbamate, [1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]carbamic acid phenyl ester, Phenyl isopropylcarbamate-D7 (isopropyl-D7)
InChI formel InChI=1 S/C10H13NO2/c1-8(2)11-10(12)13-9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,2D3,8 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)Oc1ccccc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn fenyl N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 186.259
Formel vikt 186,139 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet