Läs mer
Phenyl-p-benzoquinone, 95%
Produktkod. 10445471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10445471 25 g Glasflaska 25g
10331261 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10445471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 363-03-1 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-03-1
Molekylformel C12H8O2
Molekylvikt (g/mol) 184.19
MDL-nummer MFCD00001599
InChI-nyckel RLQZIECDMISZHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl-p-benzoquinone, phenylquinone, phenylbenzoquinone, 2-phenyl-1,4-benzoquinone, 2-phenylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2-phenyl, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-phenyl, 2-phenyl-p-benzoquinone, phenyl-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, phenyl
PubChem CID 9688
IUPAC-namn 2-fenylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER O=C1C=CC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl-p-benzoquinone
Namnnotering 99%
Smältpunkt 111°C to 115°C
Färg Brun-Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,petroleum ether;,very soluble in chloroform
Formel vikt 184.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl-p-benzoquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.