Läs mer
Fenyllpentanoat, TRC
Produktkod. 30428604
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30428604 1 g -
30417966 5 g -
30416558 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3078861G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20115-23-5
Molekylformel C11 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 178.228
IUPAC-namn fenylpentanoat
LEDER CCCCC(=O)Oc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Pentanoate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-11(12)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formel vikt 178.099