Läs mer
Fenylfosfatdinatriumhydrat, TRC
Produktkod. 30410547
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410547 5 g
1 options
Produktkod. 30410547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3187005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl phosphate disodium hydrate
CAS 3279-54-7
Molekylformel C6H5Na2O4P . 2(H2O)
Kvantitet 5 g
Synonym Disodiumphenylphosphate,dihyy, Phosphoric acid, monophenylester, disodium salt, Disodium phenyl-(o)-phosphate, Di-sodium phenyl phosphate dihydrate, Disodium phenylphosphate, Phenylphosphoric acid disodium salt, Phenyl phosphate disodium salt, Phenyl disodium phosphate
InChI formel InChI=1S/C6H7O4P.2Na/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])Oc1ccccc1
IUPAC-namn disodium; fenylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 218.05
Formel vikt 217.9721