Läs mer
Fenylfosfat, dinatriumsaltdihydrat, 98 %
Produktkod. 10318350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10318350 100 g Glasflaska 100g
10184690 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10318350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211831000
 Begränsad artikel
I lager
Fenylfosfat, dinatriumsaltdihydrat, 98%, C6H5Na2O4P.2H2O, CAS-nummer-66778-08-3, natriumumfenylfosfatedibasdihydrat, 10g, White, 221-917-4, 254.09, HYGROSKOPISK, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, Autentisk, fenyldihydrogenfosfat; natrium; dihydrat, C6H5OP(O)(ONa)2,2H2O, >300,0 grader. C | CAS: 66778-08-3 | C6H5Na2O42H2O | 254,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66778-08-3
Molekylformel C6H5Na2O42H2O
Molekylvikt (g/mol) 254.09
MDL-nummer MFCD00149080
InChI-nyckel UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
PubChem CID 131883070
IUPAC-namn fenyldivätefosfat;natrium;dihydrat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Kvantitet 100 g
Merck Index 14, 3357
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol och kloroform, olösliga i aceton och eter
Formel vikt 254.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.