Läs mer
Fenylfosfatdinatriumsalthydrat, 98 %
Produktkod. 11429940
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429940 100 g 100g
11419940 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044711.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Används vid fosfatasbestämning | CAS: 3279-54-7 | C6H5Na2O4P | 218,06 g/mol
Fenylfosfatdinatriumsalt används vid fosfatasbestämningar. Det används också som reagens i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3279-54-7
Molekylformel C6H5Na2O4P
Molekylvikt (g/mol) 218.06
MDL-nummer MFCD00002133
InChI-nyckel TYJOJLOWRIQYQM-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phenyl phosphate, phenyl phosphate disodium salt, disodium phenylphosphate, phenyldisodium phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, disodium salt, phenyl disodium orthophosphate, phenyl phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, sodium salt 1:2, disodium phenyl phosphate dihydrate, phenyl phosphate disodium salt dihydrate
PubChem CID 76771
IUPAC-namn dinatrium;fenylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl phosphate disodium salt hydrate
Färg Gult
Linjär formel C6H5OPO(ONa)2·xH2O
Kvantitet 100 g
Beilstein 4167154
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3357
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,1 g/ml).
Formel vikt 218,06 (Vattenlös)
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.