Läs mer
Fenylfosforodiamidat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410064
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410064 10 g 10g
11420064 50 g 50g
11430064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13562.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7450-69-3 | C6H9N2O2P | 172.124 g/mol
Reagens för omvandling av tautomera keto-hydroxigrupper (t.ex. i N-heterocykler) direkt till aminogrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7450-69-3
Molekylformel C6H9N2O2P
Molekylvikt (g/mol) 172.124
MDL-nummer MFCD00014767
InChI-nyckel AYRRNFHDJUXLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl phosphorodiamidate, phenylphosphorodiamidate, phenyl diamidophosphate, phosphorodiamidic acid, phenyl ester, diaminophosphoryl oxy benzene, phenylphosphorodiamidat, phosphoric phenyl ester diamide, phenyl phosphordiamidate, phenyl diamidophosphate #, diaminophenoxyphosphino-1-one
PubChem CID 81954
IUPAC-namn diaminofosforyloxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl phosphorodiamidate
Smältpunkt 180°C to 185°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 608629
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 172.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.