Läs mer
Fenylfosfordikloridat, 97 %
Beskrivning
Reagens för framställning av fosfatdiestrar. Fenylfosforodikloridat används vid framställning av symmetriska fosfatdiestrar. Det används som fosforyleringsmedel för alkoholer och aminer. Det är också involverat i framställningen av fenylfosfordi-(1-imidazolidat) och 2-fenyl-bis-triazoloylfosfat, som används i peptidsyntes. Det spelar en viktig roll i Pfitzner-Moffatt-oxidationen som involverar oxidation av alkoholer till motsvarande aldehyder och ketoner. Dessutom används den vid Beckmann-omlagring för framställning av N-fenylacetamid från acetofenonoxim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reagens för framställning av fosfatdiestrar. Fenylfosforodikloridat används vid framställning av symmetriska fosfatdiestrar. Det används som fosforyleringsmedel för alkoholer och aminer. Det är också involverat i framställningen av fenylfosfordi-(1-imidazolidat) och 2-fenyl-bis-triazoloylfosfat, som används i peptidsyntes. Det spelar en viktig roll i Pfitzner-Moffatt-oxidationen som involverar oxidation av alkoholer till motsvarande aldehyder och ketoner. Dessutom används den vid Beckmann-omlagring för framställning av N-fenylacetamid från acetofenonoxim.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, alkoholer och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl phosphorodichloridate |
| Smältpunkt | -1°C |
| Densitet | 1.415 |
| Kokpunkt | 241°C to 243°C |
| Flampunkt | 112°C (233°F) |
| Brytningsindex | 1.523 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 511863 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.